色
red
mp
238 °C
溶解性
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
蛍光検出
λex 420 nm; λem 551 nm in chloroform
OPVデバイス性能
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
SMILES記法
[s]1c(c(cc1Br)CCCCCC)Br
InChI Key
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
法的情報
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
510823-VAR:
510823-1G:
510823-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering