Merck
900549
Sigma-Aldrich
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
別名:
P3HT, P3HT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H14S)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
品質水準
形状
solid
分子量
average Mw 85,000-100,000
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900549-1G:
900549-VAR:
900549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
すべて表示
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。