Merck
753971
Sigma-Aldrich
PBTTT-C14
別名:
ポリ[2,5-ビス(3-テトラデシルチオフェン-2-イル)チエノ[3,2-b]チオフェン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C42H62S4)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw >50,000
mp
>200 °C
半導体特性
(mobility=1.3 cm2/V·s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PBTTT-C14は、ホール輸送材料(HTM)として使用される半導体物質です。秩序構造と結晶方位を有し、高性能の導電性材料をもたらします。
アプリケーション
PBTTT-C14ベースの共役ポリマーは、フラーレンおよびP3HTと組み合わせることで、有機電界効果トランジスタ(OFET)、有機太陽電池(OPV)、太陽電池(SC)およびフォトダイオードなどの幅広いデバイスの作製に使用できる可能性があります。
法的情報
Merck KGaA, Darmstadt, Germanyからライセンスを受けて販売。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753971-250MG:
753971-VAR:
753971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural, electronic, and linear optical properties of organic photovoltaic PBTTT-C14 crystal.
Li L, et al.
J. Chem. Phys. , 138(16), 164503-164503 (2013)
Hybrid n-GaN and polymer interfaces: Model systems for tunable photodiodes.
Kumar P, et al.
Organic Electronics, 14(11), 2818-2825 (2013)
Solvent driven performance in thin floating-films of PBTTT for organic field effect transistor: role of macroscopic orientation.
Pandey M.
Organic Electronics, 43(6), 240-246 (2017)
High carrier mobility polythiophene thin films: structure determination by experiment and theory.
DeLongchamp DM, et al.
Advanced Materials, 19(6), 833-837 (2007)
Intercalated vs Nonintercalated Morphologies in Donor-Acceptor Bulk Heterojunction Solar Cells: PBTTT: Fullerene Charge Generation and Recombination Revisited.
Collado-Fregoso E, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 8(17), 4061-4068 (2017)
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。