分子量
average Mw ~60,000
溶解性
chloroform: soluble
蛍光検出
λex 442 nm; λem 568 nm in chloroform
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
半導体特性
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
光沢のある赤紫膜を形成します。
アプリケーション
二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
450650-VAR:
450650-BULK:
450650-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.