Merck
541435
Sigma-Aldrich
ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]
average Mn 70,000-100,000
別名:
ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン], MEH-PPV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C18H28O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Band gap: 2.3 eV
品質水準
分子量
average Mn 70,000-100,000
蛍光検出
λex 495 nm; λem 554 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
  • Color: orange-red
  • Max. Luminance: 220 Cd/m2
  • Max. EQE: 0.3 %
  • Turn-On Voltage: 3.8 V
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
  • Color: orange-red
  • Max. Luminance: 970 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 2.9 V
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
  • Color: orange-red
  • Max. Luminance: 1400 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
OPVデバイス性能
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.98 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.93 V
  • Fill Factor (FF): 0.47
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.1 %
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
  • Short-circuit current density (Jsc): 2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.8 V
  • Fill Factor (FF): 0.25
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.5 %
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
InChI Key
CTUSWJPWMNVXEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
発光共役ポリマ-。
アプリケーション
太陽電池中の導電性ポリマーおよびカーボンナノチューブOLED。 明るい効率的な白色の高分子発光ダイオードの生産において有用です。
使用前にろ過します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
541435-BULK:
541435-VAR:
541435-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Morgen et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 257-268 (2012-09-22)
To evaluate using cationic polymeric nanoparticles that interact with hyaluronate to form ionically cross-linked hydrogels to increase the intra-articular retention time of osteoarthritis drugs in the synovial cavity. In vitro tests included nanoparticle release from cross-linked hydrogels using syringe and
Polybenzobisazoles Are Efficient Electron Transport Materials for Improving the Performance and Stability of Polymer Light-Emitting Diodes
Jenekhe, S. A.; et al.
Chemistry of Materials, 14, 4775 - 4780 (2002)
Electrochemical In-Situ Conductivity Measurements for Thin Film of Li1-xMn2O4 Spinel
Nishizawa, M.; et al.
Chemistry of Materials, 12, 1367-1371 (2000)
Exciton harvesting, charge transfer, and charge-carrier transport in amorphous-silicon nanopillar/polymer hybrid solar cells
Gowrishankar, V.; Scully, S.; Chan, A.; et al.
Journal of Applied Physics, 103, 064511-064511 (2008)
Polymer Photovoltaic Cells: Enhanced Efficiencies via a Network of Internal Donor-Acceptor Heterojunctions
Yu, G.; et al.
Science, 270, 1789-1791 (1995)
資料
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。