詳細
スーパーイエロー自発光PPVコポリマーは、ポリ(1,4-フェニレンビニレン)(PPV)の薄膜を高効率で形成できます。骨格としての共役高分子を有するため、親油性の可溶化リンカーを取り込むことで水溶性になることができます。
アプリケーション
PDY-132は、直接パターン描画によって線画を作成するために使用できるエレクトロルミネッセント線材の調製に使用できます。また、転写印刷された微小発光ダイオード(μLED)の基質へのブレードコーティングによって形成できる、吸収ピークが450 nmの蛍光体としても使用できます。
特徴:
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- 可溶性スーパーイエロー自発光 PPV コポリマー
- 優れた再現性
- 幅広い励起スペクトル
- 極めて高い効率
- 極めて低い操作電圧(PM 100000 cd/m2 パルス <10 V
- very long DC & AC lifetime
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- max. efficiency: 11 Cd/A
- V_on: 2.2 V
- V @ 100 cd/m2: 3.0 V
- V @ 1000 cd/m2: 4.3 V
- max. power eff.: 10 lm/W
- external quantum eff.: 5.3%
- CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.50, 0.49)
- DC lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >>220000)
- AC 寿命 @ 200 cd/m2 @ RT:11000
法的情報
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900438-500MG:
900438-VAR:
900438-BULK:
900438-250MG:
900438-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transfer-printed micro-LED and polymer-based transceiver for visible light communications
Optics Express, 26(24), 31474-31483 (2018)
Light-emitting polymers-The shape of things to come?
Materials Today, 1(4), 3-5 (1998)
Luminescent line art by direct-write patterning
Light: Science & Applications, 5(3), e16050-e16050 (2016)
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。