Merck
901101
Sigma-Aldrich
TFB
greener alternative
別名:
ポリ[(9,9-ジクチルフルオレニル-2,7-ジイル)-co-(4,4'(N-(4-sec-ブチルフェニル)ジフェニルアミン)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C51H61N)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw >30,000 by GPC
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
yellow
mp
>300 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6
InChI
1S/C53H67N/c1-7-10-12-14-16-18-36-53(37-19-17-15-13-11-8-2)51-38-41(5)22-34-49(51)50-35-27-45(39-52(50)53)44-25-32-48(33-26-44)54(46-28-20-40(4)21-29-46)47-30-23-43(24-31-47)42(6)9-3/h20-35,38-39,42H,7-19,36-37H2,1-6H3
InChI Key
LMXSDGRJIJNLIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。有機ホール輸送材料は、吸収層との完全なエネルギーレベルの一致を可能にするため、電荷収集が効率化します。また、周囲環境条件下では劣化しやすくなります。ここをクリックして詳細な情報をご覧ください。
正孔輸送材であり電子阻止層であるTFBは、正孔移動度が高く、電子親和性が低く、イオンポテンシャルが高いです。その電子阻止特性によって、ペロブスカイト層に注入した電担体を効果的に閉じ込めます。
アプリケーション
TFBは、多層量子ドットを用いた発光ダイオード(LED)の形成に使用できます。また、呼気分析用の高感度ガスセンサーの製作にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901101-250MG:
901101-1G:
901101-BULK:
901101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Room-temperature-operated organic-based acetone gas sensor for breath analysis
Chuang M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 260(9), 593-600 (2018)
High-Efficiency Cu-In-S Quantum-Dot-Light-Emitting Device Exceeding 7%.
Kim JH, et al.
Chemistry of Materials, 28(17), 6329-6335 (2016)
Guangru Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(18), 3528-3534 (2016-03-19)
The preparation of highly efficient perovskite nanocrystal light-emitting diodes is shown. A new trimethylaluminum vapor-based crosslinking method to render the nanocrystal films insoluble is applied. The resulting near-complete nanocrystal film coverage, coupled with the natural confinement of injected charges within
Bong Hoon Kim et al.
ACS nano, 10(5), 4920-4925 (2016-04-15)
Here, we report multilayer stacking of films of quantum dots (QDs) for the purpose of tailoring the energy band alignment between charge transport layers and light emitting layers of different color in quantum dot light-emitting diodes (QD LED) for maximum
High-efficiency, low turn-on voltage blue-violet quantum-dot-based light-emitting diodes
Shen H, et al.
Nano Letters, 15(2), 1211-1216 (2015)
資料
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。