Merck
555169
Sigma-Aldrich
Poly[(m-phenylenevinylene)-co-(2,5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
light-emitting polymer, predominantly trans
別名:
PmPV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
溶解性
chloroform: soluble 2 wt. %
λmax
402 nm
蛍光検出
λex 405 nm; λem 452 nm in chloroform
SMILES記法
O(CCCCCCCC)c1c(cc(cc1)OCCCCCCCC)\C=C\c2cc(ccc2)C=C
InChI
1S/C32H46O2/c1-4-7-9-11-13-15-24-33-31-22-23-32(34-25-16-14-12-10-8-5-2)30(27-31)21-20-29-19-17-18-28(6-3)26-29/h6,17-23,26-27H,3-5,7-16,24-25H2,1-2H3/b21-20+
InChI Key
HCMZJCRIYYFYPL-QZQOTICOSA-N
詳細
Semi-conjugated, light-emitting polymer.
ポリ[(m-フェニレンビニレン)-co-(2,5-ジオクトキシ-p-フェニレンビニレン)](PmPV)は、主鎖内にメタ結合フェニレン環を有する共役発光性ポリマーです。良好な非線形光学的反応と高い結晶化度を有しています。
アプリケーション
PmPVをカーボンナノチューブ(CNT)、グラフェンおよびフラーレンと組み合わせると、電気的および機械的特性が強化された安定したナノ複合材料(ナノコンポジット)が生成されます。これらの複合材料は、さまざまな電子アプリケーションの半導体材料として使用できる可能性があります。
Used in the purification of carbon nanotubes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555169-VAR:
555169-1G:
555169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct Observation of the Ordering and Molecular Folding of Poly [(m-phenylenevinylene)-co-(2, 5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
Lei SB, et al.
Advanced Materials, 16(9-10), 828-831 (2004)
A composite from poly (m-phenylenevinylene-co-2, 5-dioctoxy-p-phenylenevinylene) and carbon nanotubes: A novel material for molecular optoelectronics
Curran SA, et al.
Advanced Materials, 10(14), 1091-1093 (1998)
Amphiphilic poly (p-phenylene)-driven multiscale assembly of fullerenes to nanowhiskers
Nurmawati MH, et al.
ACS Nano, 2(7), 1429-1436 (2008)
ZUSCHRIFTEN-Preparation and Properties of Polymer-Wrapped Single-Walled Carbon Nanotubes
Star A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(9), 1771-1774 (2001)
Chemically derived, ultrasmooth graphene nanoribbon semiconductors
Li X, et al.
Science, 319(5867), 1229-1232 (2008)