Merck
684457
Sigma-Aldrich
[6,6]-フェニルC61ブタン酸メチルエステル
>99.9%
別名:
1-[3-(メトキシカルボニル)プロピル]-1-フェニル-[6.6]C61, 3′H-シクロプロパ[1,9] [5,6]フラーレン-C60-Ih-3′-ブタン酸 3′-フェニルメチルエステル, PCBM, [60]PCBM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H14O2
CAS番号:
分子量:
910.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
functionalized fullerene
品質水準
アッセイ
>99.9%
形状
solid
溶解性
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 3.7 eV 
半導体特性
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
SMILES記法
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI Key
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[6,6]-フェニルC61酪酸メチルエステル([60]PCBM)は、フラーレン(C60)に比べ有機溶媒への溶解度が高いメタノフラーレンです。電子移動度が高いため、電気化学分野の用途において電子受容体として機能できます。
アプリケーション
[60]PCBMは、低コストで表面積が大きい電子輸送物質として、有機光起電力素子(OPV)、ペロブスカイト太陽電池(PSC)、電界効果トランジスタ(FET)およびフォトディテクターなど、さまざまなエネルギーベースの用途に広く使用されているn型半導体です。
可溶性のn-チャンネル有機半導体。プラスチック電子工学、特にバルクヘテロ接合 OFETおよび太陽電池(PV)のn型層としての使用。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
684457-VAR:
684457-BULK:
684457-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
PTB7 average Mw 80,000-200,000, PDI ≤3.0
Sigma-Aldrich
772410
PTB7
Stability enhancement of P3HT: PCBM polymer solar cells using thermally evaporated MoO3 anode buffer layer.
Ameen MY, et al.
Physica B: Condensed Matter, 530(24), 201-207 (2018)
(60) PCBM single crystals: remarkably enhanced band-like charge transport, broadband UV-visible-NIR photo-responsivity and improved long-term air-stability.
Zhao X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(20), 5489-5496 (2018)
Field-effect transistor structures on the basis of poly (3-hexylthiophene), fullerene derivatives (60) PCBM,(70) PCBM, and nickel nanoparticles.
Aleshin N, et al.
Physics of the Solid State, 58(9), 1882-1890 (2016)
Independent control of open-circuit voltage of organic solar cells by changing film thickness of MoO3 buffer layer
Kinoshita, Y.; Takenaka, R.; Murata, H.
Applied Physics Letters, 92, 243309-243309 (2008)
Improving the photo current of the (60) PCBM/P3HT photodetector device by using wavelength-matched photonic crystals.
Li S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(8), 1500-1504 (2014)
資料
n型半導体フラーレン誘導体であるPCBMの特性と応用について、フローニンゲン大学のJan C. Hummelen教授に解説していただきました。
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。