Merck
572500
Sigma-Aldrich
フラーレン-C60
greener alternative
sublimed, 99.9%
別名:
バックミンスターフラーレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60
CAS番号:
分子量:
720.64
Beilstein:
5901022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
sublimed
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 4.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 7000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI Key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C60nチャネル有機半導体です。フラーレンの高反応性は、そのsp2炭素の特徴的な角錐化によるものです。C60はトルエン中でカラムクロマトグラフィーにより精製後、残留溶媒を除去するために真空下で熱処理します。低溶媒・金属含量の高結晶質の昇華された物質が回収されました。
フラーレン-C60(C60)は、60sp2混成炭素でできた閉鎖型20面体ケージ構造をしています。主として、エネルギー関連のさまざまな用途に適した新規材料の開発に使われています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
nチャネル有機半導体。C60の水懸濁液が、Escherichia coli B23の増殖、生存、膜完全性に及ぼす影響についての研究が行われました。
C60は、リチウム(Li)イオン電池用の陽極材料、高い量子効率を持つペンタセン-C60系太陽光電池など、幅広い用途に使用できます。1,4-フェニレンビニレン(PPV)マトリックスに組み込み、太陽光発電に利用できます。
フラーレン-C60(昇華型、99.9%)は炭素系材料に属します。リチウムイオン電池、有機光電池(OPV)、ヘテロ接合太陽光電池、ポリマー光検出器、フォトダイオード、光触媒など、さまざまな代替エネルギー用途に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
572500-500MG:
572500-5G:
572500-VAR:
572500-25MG:
572500-100MG:
572500-BULK:
572500-250MG:
572500-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Silicon--Singlet Fission Tandem Solar Cell Exceeding 100% External Quantum Efficiency with High Spectral Stability
Pazos-Outo?n LM, et al.
ACS Energy Letters, 2(2) (2017)
Genotoxicity, cytotoxicity, and reactive oxygen species induced by single-walled carbon nanotubes and C60 fullerenes in the FE1-Muta?Mouse lung epithelial cells.
Jacobsen NR, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 49(6), 476-487 (2008)
Nicklas Raun Jacobsen et al.
Particle and fibre toxicology, 6, 2-2 (2009-01-14)
The toxic and inflammatory potential of 5 different types of nanoparticles were studied in a sensitive model for pulmonary effects in apolipoprotein E knockout mice (ApoE-/-). We studied the effects instillation or inhalation Printex 90 of carbon black (CB) and
Silylethyne-Substituted Pentacenes
Anthony JE, et al.
Material Matters, 4(3), 58-58 null
Synthesis and photophysical properties of a charm-bracelet type C60-grafted PPV derivative
Che Y, et al.
Polymer, 46(23), 9803-9809 (2005)
資料
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
シリルエチンによる置換によって、用途固有のニーズに合わせた溶解性の調整や電子特性に合わせた自己組織化の調整が可能となり、非常に優れたデバイス性能を持つ半導体を作製することが可能です。
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.