Merck
482994
Sigma-Aldrich
[5,6]-フラーレン-C70
greener alternative
98%
別名:
バックミンスターフラーレンC70, フラーレン-C70
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70
CAS番号:
分子量:
840.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
溶解性
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.2 eV 
LUMO 4.6 eV 
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
InChI Key
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(5,6)-フラーレン-C70(C70)は 楕円形のフラーレンで、安定した球状炭素分子を有します。
C70n-チャネル有機半導体です。フラーレンの高い反応性は、sp2炭素の特徴的なピラミッド化によるものです。 残留溶媒を除去するために真空乾燥済み。一般的な炭化水素含有量は<0.25%。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
C70は、河川堆積物および土壌中のフラーレンの定量分析で使用されました。
C70は、酸化チタン(TiO2)ベースのナノワイヤに組み込め、光応答型光触媒に使用するナノ複合材料を形成します。C70を光吸収材として使用して、高性能有機太陽(OPV)電池を製作できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482994-BULK:
482994-100MG:
482994-10MG:
482994-VAR:
482994-50MG:
482994-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annealing effect in the sexithiophene:C70 small molecule bulk heterojunction organic photovoltaic cells
Sakai, J.; Taima, T.; Yamanari, T.; et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 93, 1149-1154 (2010)
Fullerene C70 decorated TiO2 nanowires for visible-light-responsive photocatalyst.
Cho E, et al.
Applied Surface Science, 355(5), 536-546 (2015)
Controlled orientation of ellipsoidal fullerene C 70 in carbon nanotubes.
Khlobystov AN, et al.
Applied Physics Letters, 84(5), 792-794 (2004)
Quantitative trace analysis of fullerenes in river sediment from Spain and soils from Saudi Arabia
Sanchis J, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(18), 5915-5923 null
Benzyne Adds Across a Closed 5-6 Ring Fusion in C70: Evidence for Bond Delocalization in Fullerenes.
Meier MS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2337-2342 (1998)
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
すべて表示
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。