Merck
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-メタノフラーレンC60)-61-カルボン酸
97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H2O2
CAS番号:
分子量:
778.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
functionalized fullerene
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
形状
powder
官能基
carboxylic acid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非水溶性キャピラリー電気泳動におけるフラーレン誘導体の挙動が研究されています。
アプリケーション
フラーレン誘導体の調製用試薬。C60フラーレン誘導体とL-ヒスチジンとの相互作用が詳細に研究されました。量子化学計算では、これら2つの間のエナンチオ選択的結合に焦点が絞られました。(1,2-メタノフラーレンC60)-61-カルボン酸は、生物医学と化粧品に応用できる可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658847-VAR:
658847-25MG:
658847-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
資料
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。