アッセイ
97% (HPLC)
形状
powder
mp
240-245 °C
溶解性
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
SMILES記法
CCOC(=O)CN1C(C(=O)OCC)C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c%13c4c%14c%15c5c%16c7c%17c8c%18c%19c9c%10c%20c%21c%11c%12c%22c%23c%13c%14c%24c%25c%15c%16c%26c%17c%27c%18c%28c%19c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%24c%31c%25c%26c%27c%32c%28c%29c%30c%31%32)C36C1C(=O)OCC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709093-BULK:
709093-250MG:
709093-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
関連コンテンツ
フラーレンケージ上に40個以上の水酸基を結合したフラーレンC60と、二次結合した8個以上の水分子で構成されている「水酸化フラーレン」をご紹介します。最高約60 mg/mLもの高い水溶性を示す水溶性フラーレンです。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。