抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
indirect ELISA: 1:8,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
DNP-BSAコンジュゲート
アプリケーション
ウサギで産生された抗-DNP抗体は、ELISAによる血漿中の誘導化タンパク質のカルボニル基のタグ化に使用されました。IVF胚における透明帯除去胚盤胞の鑑別細胞計数に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
2,4-ジニトロフェニルは、酸化的リン酸化阻害物質であり、アデノシン三リン酸(ATP)の合成を阻害します。2,4-ジニトロフェニルは排出速度が遅いことから、ヒトに対し有毒とみなされます。2,4-ジニトロフェニルは電子輸送、呼吸および全体的な代謝を増大させます。
アナリシスノート
抗血清の特異性およびタイターは、免疫電気泳動によって試験されています;リポタンパク質の除去処理済みです。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
D9656-BULK:
D9656-VAR:
D9656-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aging cell, 11(4), 634-643 (2012-04-18)
In organisms with a soma-germ demarcation, the germline must be 'preserved' such that harmful damage is not transmitted to the offspring. Keeping the progeny free of damage may be achieved by gametes enjoying elevated, and/or more functional, homeostatic maintenance systems.
Aging, 8(6), 1201-1222 (2016-06-01)
Aging increases the risk of type 2 diabetes, and this can be prevented by dietary restriction (DR). We have previously shown that DR inhibits the downregulation of miRNAs and their processing enzymes - mainly Dicer - that occurs with aging
Reproduction (Cambridge, England), 137(3), 415-425 (2008-12-23)
The Well of the Well (WOW) system has been developed to culture embryos in small groups or to track the development of single embryos. In the present study, we aimed to examine the effects of the microenvironment provided by the
Chromosoma, 121(4), 353-367 (2012-03-15)
The large-scale chromatin organization of retrovirus and retroviral gene vector integration loci has attracted little attention so far. We compared the nuclear organization of transcribed integration loci with the corresponding loci on the homologous chromosomes. Loci containing gamma-retroviral gene transfer
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 3793817-3793817 (2017-03-11)
Copper sulfate-induced premature senescence (CuSO