Merck
S7150
Sigma-Aldrich
OxyBlotタンパク質酸化検出キット
The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation.
別名:
OxyBlot assay, Protein oxidation kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
OxyBlot
テクニック
western blot: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
wet ice
詳細
生理学的および病理学的プロセスでは、酸素フリーラジカルやその他の反応性種によるタンパク質の酸化修飾が生じます。この修飾の結果、部位特異的なメカニズムによってカルボニル基がタンパク質側鎖に導入されます。OxyBlotキットは、タンパク質の酸化状態の特徴であるこれらのカルボニル基を簡単かつ高感度に免疫検出するための試薬を提供します。
アプリケーション
細胞ライセートの調製
1.接着細胞をディッシュまたはフラスコ内で氷冷PBSで2回洗浄し、PBSを除去します。非接着細胞をPBSで洗浄し、卓上遠心機で800~1000 rpmで5分間遠心分離して細胞をペレット化します。
2.氷冷したRIPAバッファーを細胞に加えます(107細胞/100 mmディッシュ/150 cm2フラスコあたり1 mL、5 x 106細胞/60 mmディッシュ/75 cm2フラスコあたり0.5 mL)。
3.氷冷蒸留水で冷却したゴム製ポリスマンまたはプラスチック製セルスクレーパーを用いて、接着細胞をディッシュまたはフラスコから剥がし取ります。細胞懸濁液を遠心チューブに移します。低温室内のロッカーまたはオービタルシェーカーで15分間、懸濁液を穏やかに振盪し、細胞を溶解させます。
4.予冷した遠心分離機でライセートを14,000 x gで15分間遠心します。上清を直ちに新しい遠心チューブに移し、ペレットを廃棄します。
5.タンパク質濃度を測定する前に、細胞ライセートを少なくとも1 : 10に希釈します。溶解バッファー中の界面活性剤がクーマシーベースの試薬に干渉するためです。このステップで、サンプルを分注して、-20¡Cで最長1カ月間保存することができます。
TIP:大量の非接着細胞を扱う場合、細胞を十分に急速冷却できず、検討したいタンパク質の活性を維持できない場合があります。この場合は、2xPBSと氷を等量混合したものに細胞懸濁液を入れた後、遠心分離により細胞を回収して、上記のとおり溶解を行ってください。
RIPA溶解バッファー:
カタログ番号20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
還元剤は酸化を防ぐために非常に重要です。
タンパク質ライセートは、さまざまなプロトコルを用いて調製できます。RIPAやTritonなどの標準的なほとんどのバッファーも適しています。細胞溶解後に起こりうるタンパク質の酸化を防ぐために、溶解バッファーに還元剤を添加することをお勧めします。1~2%の2-メルカプトエタノールまたは50 mM DTTを含む溶解バッファーは、この酸化を十分に阻害でき、OxyBlotプロトコルの誘導体化反応に悪影響を与えることはありません。精製したタンパク質サンプルも、OxyBlotキットを用いた分析に適しています。
タンパク質抽出に関する一般的な情報については、このリンクをご覧ください。
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
保管および安定性
受領後、タンパク質標準(構成要素90450)は、-25°C~-15°Cで保存してください。 他の構成要素はすべて、2°C~8°Cで保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ketone bodies stimulate chaperone-mediated autophagy.
Finn, Patrick F and Dice, J Fred
The Journal of Biological Chemistry, 280, 25864-25870 (2005)
A transient antioxidant stress response accompanies the onset of disuse atrophy in human skeletal muscle.
Dalla Libera, Luciano, et al.
Journal of Applied Physiology, 107, 549-557 (2009)
David Bernhard et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 19(9), 1096-1107 (2005-06-30)
Smoking is a significant risk factor for development of atherosclerosis. However, the pathophysiology of smoking-mediated vessel wall damage is not understood. With tools ranging from analytical chemistry to cell biology, we show that cigarette smoke contains metals that catalyze the
Gamma-glutamylcysteine ethyl ester protection of proteins from Abeta(1-42)-mediated oxidative stress in neuronal cell culture: a proteomics approach
Boyd-Kimball, D. et al.
Journal of Neuroscience Research, 79(5), 707-713 (2005)
Proteasome inhibition by MG-132 induces apoptotic cell death and mitochondrial dysfunction in cultured rat brain oligodendrocytes but not in astrocytes.
Olaf Goldbaum, Grit Vollmer, Christiane Richter-Landsberg
Glia null