Merck
N0409
Sigma-Aldrich
抗ニトロチロシン ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
詳細
胞の酸化的損傷に関係する強力な酸化剤であるペルオキシナイトライト(ONOO-)は、反応性酸素/窒素種ファミリーの重要なメンバーであり、in vivoにおいて一酸化窒素およびスーパーオキシドアニオンにより迅速に生成されます。ニトロチロシンは、反応性窒素種により促進されるチロシンニトロ化の産物です。
特異性
ペルオキシ亜硝酸ニトロ化タンパク質および3-ニトロ-L-チロシンと反応します。L-チロシン、 p-ニトロ-L-フェニルアラニン、3-アミノ-L-チロシン、3-クロロ-L-チロシン、ホスホ-L-チロシンとの交差反応はありません。抗体の結合は3-ニトロチロシンによりブロックされます。
抗ニトロチロシンは、ニトロ化タンパク質と3-ニトロ-L-チロシンを認識します。 L-チロシン、ρ-ニトロ-L-フェニルアラニン、3-アミノ-L-チロシン、3-クロロ-L-チロシン、ホスホ-L-チロシンBSAコンジュゲートとは交差反応しません。
免疫原
ニトロ化KLH(キ-ホ-ルリンペットヘモシアニン)。
アプリケーション
ウサギで産生される抗ニトロチロシン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫ブロッティング
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫組織化学的検査
  • 免疫蛍光法による免疫細胞化学的検査
  • 共焦点顕微鏡検査
  • 免疫蛍光染色
生物化学的/生理学的作用
ペルオキシナイトライトは、タンパク質チロシン残基のニトロ化、レドックス金属中心、DNA、脂質およびタンパク質のシステイン/メチオニン残基の酸化を促進することが示されていることから、酸化的細胞損傷において重要な役割を果たすと思われます。ペルオキシナイトライトは、ヒトにおいて、いくつかの炎症性、感染性およびアルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経疾患を含む変性疾患の病態形成、喘息、アテローム性動脈硬化、ならびに内皮傷害により誘発されるさまざまな疾患の病態形成と関係付けられています。′
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
3-ニトロ-L-チロシンのカラムを用いてアフィニティ-クロマトグラフィ-精製しています。
免責事項
当社のカタログ又は製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
N0409-VAR:
N0409-.2ML:
N0409-BULK:
N0409-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipopolysaccharide Induces Subacute Cerebral Microhemorrhages with Involvement of Nitric Oxide Synthase in Rats
Zeng J, et al.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases : The Official Journal of National Stroke Association, 27(7), 1905-1913 (2018)
Endothelial or vascular smooth muscle cell-specific expression of human NOX5 exacerbates renal inflammation, fibrosis and albuminuria in the Akita mouse
Jha JC, et al.
Diabetologia, 62(9), 1712-1726 (2019)
Parkinson's disease transgenic mitochondrial cybrids generate Lewy inclusion bodies
Trimmer PA, et al.
Journal of Neurochemistry, 88(4), 800-812 (2004)
Andreas Warnecke et al.
Journal of neuroimmunology, 303, 1-12 (2016-12-25)
Post-translational modifications of autoantigens are hypothesized to affect their immunogenicity. We here report that nitration of tyrosine 40 in Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) abrogates its encephalitogenicity both at protein and peptide levels in the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model in
Toshiyuki Nishikido et al.
Scientific reports, 9(1), 2533-2533 (2019-02-24)
2-Cl-C.OXT-A (COA-Cl) is a novel nucleic acid analogue that promotes tube-forming activity of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) through vascular endothelial growth factor (VEGF). The development of coronary collateral circulation is critical to rescue the ischemic myocardium and to