蒸気密度
6.35 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98.0%
含みます
≥15% water
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChI Key
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 触媒還元反応の反応物。
- ジニトロフェニル(DNP)エステルに変換することによるカルボン酸の活性化。
- ハフニウムトリフレートによって触媒された無水イソ酪酸を用いるアシル化反応を介したエステルの調製。
- 直接非対称アルドール反応のための天然1級アミノ酸から得られる一級アミン有機触媒の活性およびエナンチオ選択性を加速する効果的な助触媒。
- ホスホロアミダイトとヌクレオシドの反応におけるテトラゾールに対する選択的活性剤。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D198501-VAR:
D198501-100G:4548173193779
D198501-5G:4548173193793
D198501-1KG:4548173193786
D198501-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.