Merck
221171
Sigma-Aldrich
ピナコール
98%
別名:
2,3-ジメチル-2,3-ブタンジオール, テトラメチルエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CH3)2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1340501
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
171-172 °C/739 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
hot water: freely soluble
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3
InChI Key
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無機エレクトライド (電子化物) [Ca2N](+)·e(−) を有機溶媒中で電子供与体として用いたピナコールカップリング反応が研究されました
アプリケーション
ピナコールは以下の用途に使用できる1,2-ジオールです:
  • 硝酸ウラニルおよび酢酸塩水和物との反応によってウラニル錯体を調製するためのリガンドとして
  • 代表的なピナコール転位反応によってピナコロンおよび2,3-ジメチル-1,3-ブタジエンを調製するため
  • 4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)安息香酸(4-アセトキシ-3-フェニルベンズアルデヒドの誘導体の調製に使用)を合成するための反応剤として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
221171-BULK:
221171-500G:
221171-5G:
221171-250MG:
221171-VAR:
221171-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Uranyl complexes with 1, 2-diols and tetrahydrofurfuryl alcohols
Villiers C, et al.
Polyhedron, 46(1), 133-138 (2012)
Synthesis of polymer-bound 4-acetoxy-3-phenylbenzaldehyde derivatives: applications in solid-phase organic synthesis
Kumar A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(20), 7915-7918 (2006)
Fe-substituted molecular sieves as catalysts in liquid phase pinacol rearrangement
Hsien M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 181(1-2), 189-200 (2002)
Ye Ji Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(37), 4791-4794 (2014-04-02)
The scalable pinacol coupling reaction is realized utilizing the inorganic electride [Ca2N](+)·e(-) as an electron donor in organic solvents. The bond cleavages of the [Ca2N](+) layers by methanol play a vital role in transferring anionic electrons to electrophilic aldehydes, accompanying
New extraction procedure for protonated polyoxometalates prepared in aqueous-organic solution and characterisation of their catalytic ability
Ueda T, et al.
Applied Catalysis A: General, 485(1-2), 181-187 (2014)