Merck
417149
Sigma-Aldrich
2-イソプロポキシ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
97%
別名:
4,4,5,5-テトラメチル-2-[(プロパン-2-イル)オキシ]-1,3,2-ジオキサボロラン, イソプロピルピナコリルボレート, イソプロピルピナコールボレート, イソプロポキシ4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, イソプロポキシボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19BO3
CAS番号:
分子量:
186.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
73 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
InChI Key
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-イソプロポキシ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロランは、アレーンのホウ素化のための試薬として、またフルオレニルボロランの作成に使用することができます。
これは、共役共重合体を生成するための下記の中間体の合成にも使用することができます:
  • 9,9-ジオクチル-2,7-ビス(4,4,5,5-テトラメチル1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ジベンゾシロール。
  • 3,9-ビス(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-5,11-ジ(1-デシルウンデシル)インドロ[3,2-b]カルバゾール。
  • 2,7-ビス(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-9,9-ジオクチルフルオレン。
  • 2,7-ビス(4′,4′,5′,5′-テトラメチル-1′,3′,2′-ジオキサボロラン-2′-イル)-N-9′′-ヘプタデカニルカルバゾール。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
417149-100ML:
417149-25ML:
417149-BULK:
417149-500ML:
417149-VAR:
417149-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Indolo [3, 2-b] carbazole-based alternating donor?acceptor copolymers: synthesis, properties and photovoltaic application.
Zhou E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(41), 7730-7737 (2009)
Ken-Tsung Wong et al.
Organic letters, 8(22), 5029-5032 (2006-10-20)
p-Tolyl-substituted ladder-type oligo(p-phenylene)s containing three, four, and five phenylene rings were readily synthesized. The uniform aryl substitution of these systems allowed us to determine the coplanarity of the pi-conjugated backbones crystallographically. The intramolecular annulations eliminate almost all of the conformational
Albertus J Sandee et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(22), 7041-7048 (2004-06-04)
We report the synthesis and photophysical study of a series of solution-processible phosphorescent iridium complexes. These comprise bis-cyclometalated iridium units [Ir(ppy)(2)(acac)] or [Ir(btp)(2)(acac)] where ppy is 2-phenylpyridinato, btp is 2-(2'-benzo[b]thienyl)pyridinato, and acac is acetylacetonate. The iridium units are covalently attached
A low?bandgap poly (2, 7?carbazole) derivative for use in high?performance solar cells.
Blouin N, et al.
Advanced Materials, 19(17), 2295-2300 (2007)
Regioselective halogen-metal exchange reaction of 3-substituted 1, 2-dibromo arenes: The synthesis of 2-substituted 5-bromobenzoic acids
Menzel K, et al.
Synlett, 2006(12), 1948-1952 (2006)