アッセイ
99%
mp
107-109 °C (lit.)
官能基
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI Key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
386367-BULK:
386367-100G:
386367-VAR:
386367-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)