Merck
40384
Supelco
1,2,4,5-テトラクロロ-3-ニトロベンゼン
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Tecnazene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl4NO2
CAS番号:
分子量:
260.89
Beilstein:
1973805
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
詳細
qNMR Standard for organic solvents (7.8 - 8.4 ppm)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI Key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMはNMI(NIST、NMIJなど)から入手した原材料まで追跡可能です。
定量NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
メルクの広範な定量的NMR標準(qNMR標準)をご覧ください。
アプリケーション
1,2,4,5-テトラクロロ-3-ニトロベンゼンは、次の分析で内部標準物質として使用できます。
  • 定量的1H NMR分析法による電子タバコ液中のニコチン、グリセロール、プロピレングリコール、および水の定量。
  • 1H NMR法による医薬品用脂質中の遊離脂肪酸の定量。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
その他情報
化学シフト:7.8~8.4 ppm (化学シフトは実験条件によってわずかに変わることがあります。)
適したNMR溶媒:CDCl3、DMSO-d6
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
40384-BULK:
40384-1G:
40384-VAR:
40384-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of nicotine, glycerol, propylene glycol and water in electronic cigarette fluids using quantitative 1H NMR
Crenshaw DM, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 54(11), 901-901 (2016)
Determination of free fatty acids in pharmaceutical lipids by 1H NMR and comparison with the classical acid value
Skiera C, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 93(11), 43-50 (2014)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties <0.1 %
Weber, M., Hellriegel, C., Rueck, A., Sauermoser, R., and Wuethrich, J.
Accreditation and Quality Assurance, 18, 91-98 (2013)
Michael Weber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(11), 3115-3123 (2014-11-25)
Quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) spectroscopy is employed by an increasing number of analytical and industrial laboratories for the assignment of content and quantitative determination of impurities. Within the last few years, it was demonstrated that (1)H qNMR can be
Michael Weber et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 93, 102-110 (2013-11-05)
Quantitative NMR spectroscopy (qNMR) is gaining interest across both analytical and industrial research applications and has become an essential tool for the content assignment and quantitative determination of impurities. The key benefits of using qNMR as measurement method for the
資料
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
関連コンテンツ
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin®は、電子的なリファレンスマテリアルを用いて、NMR結果の解釈を自動化し、構造確認や定量的NMR測定にかかる時間を短縮します。