Merck
93074
Supelco
ペンタクロロベンゼン
certified reference material (for chromatographic applications), Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl5
CAS番号:
分子量:
250.34
Beilstein:
1911550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.04
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material (for chromatographic applications)
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
qNMR: suitable
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
密度
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI Key
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin, our brand new online portal for identity confirmation of NMR spectra. A feature for quantitative NMR is in development. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93074-1G:
93074-100MG:
93074-BULK:
93074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)