アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
176-180 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,4-ジニトロ安息香酸は、反応物質として以下の用途に使用できます:
また、純粋サンプルおよび製剤中のジアゼパムの分光光度定量にも使用できます。キャピラリーゾーン電気泳動において、水中のペルフルオロカルボン酸分析の発色団プローブとして使用できます。
- 脱炭酸C-Nクロスカップリング反応。
- in situ分子内脱芳香族化反応を介して種々のカルボジイミドと反応させることにより、双性イオン性アザスピロ環状ヒダントインを合成するため。
- ジメチルマロン酸と縮合させた後、脱炭酸反応させて1-(2,4-ジニトロフェニル)エタノンを調製するため。
また、純粋サンプルおよび製剤中のジアゼパムの分光光度定量にも使用できます。キャピラリーゾーン電気泳動において、水中のペルフルオロカルボン酸分析の発色団プローブとして使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
137952-BULK:
137952-VAR:
137952-5G:
137952-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lena Wójcik et al.
Journal of chromatography. A, 1128(1-2), 290-297 (2006-07-14)
Perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) belong to anthropogenic fluoroorganic compounds that have been detected in the natural environment and living organisms including humans. A capillary zone electrophoretic method with indirect UV detection using 2,4-dinitrobenzoic acid (2,4-DNBA) as a chromophore probe has
Separation and determination of perfluorinated carboxylic acids using capillary zone electrophoresis with indirect photometric detection
Wojcik L, et al.
Journal of Chromatography A, 1128(1-2), 290-297 (2006)
Zwitterionic Azaspirocyclic Hydantoins
S Culf A, et al.
Letters in Organic Chemistry, 13(8), 566-571 (2016)
W F El-Hawary et al.
International journal of biomedical science : IJBS, 3(1), 50-55 (2007-03-01)
The interaction of diazepam with picric acid (I), 3,5-dinitrobenzoic acid (II) and 2,4-dinitrobenzoic acid (III) was found to be useful for its spectrophotometric determination. The quantitation was carried out at 475, 500, and 500 nm for the reaction with (I)
Photolysis of dinitrobenzyl alcohols, dinitrobenzaldehydes, and nitrobenzoic acids in seawater, estuary water, and pure water.
Prak DJL, et al.
Marine Chemistry, 145-147, 29-36 (2012)