Merck
156272
Sigma-Aldrich
3,5-ジニトロベンゾイルクロリド
≥96.5%
別名:
DNBC, NSC 2697
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
230.56
Beilstein:
990249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
7.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥96.5%
フォーム
solid
bp
196 °C/11 mmHg (lit.)
mp
68-69 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
InChI Key
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-ジニトロベンゾイルクロリド(DNBC)の結晶は、斜方晶系と空間群Pna21に属します。アルコールの検出に広く使用されている試薬です。
アプリケーション
3,5-ジニトロベンゾイルクロリドは、ピリジンのヒドロキシ基の定量的推定に使用できます。以下の合成に使用できます。
  • 3,5-ジアミノ-N-シクロプロピルベンズアミド
  • 3,5-ジニトロ-N-シクロプロピルベンズアミド
  • 4-(3,5-ジニトロフェニル)-6-(ジプロパン-2-イルアミノ)-2H-1,3,5-チアジアジン-2-チオン4
3,5-ジニトロベンゾイルクロリドは、以下の誘導体化試薬としても使用できます。
  • 液体クロマトグラフィー法(LC)を使用して測定可能な、発酵食品に存在する生体アミン
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用して測定可能な、体液中に存在するポリアミン
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
156272-100G:
156272-BULK:
156272-25G:
156272-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid Determination of Organic Hydroxyl Groups with 3, 5,-Dinitrobenzoyl Chloride.
Robinson Jr WT, et al.
Analytical Chemistry, 33(8), 1030-1034 (1961)
Synthesis and characterization of aromatic poly (amides) based on 3, 5-diamino-N-cyclopropylbenzamide.
Tundidor-Camba A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(29), 23057-23066 (2015)
S Wongyai et al.
Biomedical chromatography : BMC, 2(6), 254-257 (1988-11-01)
Analytical methods are described for the quantitative determination of putrescine, cadaverine, spermidine, spermine and the acetylated derivatives of spermidine and spermine in biological fluids using pre-column derivatization with either benzoyl chloride or 3,5-dinitrobenzoyl chloride, which were added to each sample
Jiu-gao Yu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 38(3), 191-195 (2003-07-02)
To prepare a novel creatinine adsorbent with anti-renal failure activity. A novel starch ester was prepared under heterogeneous condition by the reaction of starch (ST) and 3, 5-dinitrobenzoyl chloride (DNBZ-Cl). The products were characterized by means of elemental analysis, FTIR
3, 5-Dinitrobenzoyl chloride.
Wang HY, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2460-o2460 (2009)