Merck
673943
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
96%
別名:
メトキシボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15BO3
CAS番号:
分子量:
158.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4096
密度
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
InChI Key
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.0 °F - closed cup
引火点(℃)
42.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
673943-25G:
673943-5G:
673943-VAR:
673943-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)