Merck
197335
Sigma-Aldrich
ホウ酸トリイソプロピル
≥98%
別名:
トリイソプロポキシボラン, ホウ酸トリイソプロピルエステル, ボロンイソプロポキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHO]3B
CAS番号:
分子量:
188.07
Beilstein:
1701469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
76 mmHg ( 75 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
不純物
1% isopropanol
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高い耐熱性を示すほう酸トリアルキルです
アプリケーション
Pd触媒によるハロゲン化アリ-ルとのカップリング反応の基質となる1位置換ナフタレンのortho-ほう素化反応に用いられる試薬です
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
197335-BULK:
197335-750G:
197335-2KG:
197335-80G:
197335-VAR:
197335-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yersica Rios Yepes et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(4), 1124-1134 (2020-01-03)
A set of alkyl aluminum complexes supported by non-symmetric ferrocenyl amidine ligands were used as catalysts for the preparation of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide using Bu4NI as a co-catalyst. A modified method for the synthesis of aminoferrocene
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress