Merck
90795
Sigma-Aldrich
トリブチルボレート
≥99.0% (T)
別名:
トリブトキシボラン, ホウ酸トリブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]3B
CAS番号:
分子量:
230.15
Beilstein:
1703865
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.95 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウ酸トリブチルは、種々のボロン酸誘導体を調製するための有機合成試薬としてよく用いられる有機ホウ素化合物であり、ビアリールやその他の有機分子の合成における鈴木カップリング反応に広く使用されています。また、エステルのエステル交換やビギネリ反応を含む、さまざまな有機反応の触媒としても使用されます。
アプリケーション
ホウ酸トリブチルは以下に使用できます:    
  • ビギネリ反応によるジヒドロピリミジノン誘導体合成の触媒として   
  • カーボンナノチューブ-B2O3ナノコンポジットをソルボサーマル法により作製するための酸化ホウ素供給源として
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
90795-VAR:
90795-500ML:
90795-BULK:
90795-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)