Merck
193992
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン
97%
別名:
4-(ジメチルアミノ)アニリン, 4-アミノ-N,N-ジメチルアニリン, N,N-ジメチル-1,4-フェニレンジアミン, DMPPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
508105
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
262 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI Key
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン(DPD、DMPD)は、主に染料製造の中間体として使用される芳香族アミンです。鉄(III)触媒存在下でのH2O2による酸化反応が、微量鉄(III)の分光光度検出に使用されています。様々なpHでのDMPDの電気化学的酸化について、サイクリックボルタンメトリーを用いた研究が行われています。塩基性条件下の酸化においてDMPDは加水分解されることが報告されています。
アプリケーション
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミンはテトラシアノ-p-キノジメタン(TCNQ)との分子化合物形成に使用されることがあります。これらの分子化合物の偏光吸収スペクトルが検討されました。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
193992-100G:
193992-BULK:
193992-5G:
193992-VAR:
193992-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polarized Absorption Spectra of Single Crystals of Ion Radical Salts. I. Molecular Compounds of 7, 7, 8, 8-Tetracyano-p-quinodimethane with N, N, N', N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine and N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine.
Kuroda H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(12), 2855-2858 (1968)
Spectrophotometric catalytic determination of an ultratrace amount of iron (III) in water based on the oxidation of N, N-dimethyl-p-phenylenediamine by hydrogen peroxide.
Hirayama K and Unohara N.
Analytical Chemistry, 60(23), 2573-2577 (1988)
Mechanism diversity in anodic oxidation of N, N-dimethyl-p-phenylenediamine by varying pH.
Maleki A and Nematollahi D.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 704, 75-79 (2013)
An historical review of the use of dye precursors in the formulation of commercial oxidation hair dyes.
Corbett JF.
Dyes and Pigments, 41(1), 127-136 (1999)
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals