Merck
261513
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン
97%
別名:
4-アミノ-N,N-ジエチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
164.25
Beilstein:
879361
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI Key
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩素の高感度な方形波ボルタンメトリー検出のための、塩素とN,N-ジエチル-p-フェニレンジアミンの反応が研究されています
アプリケーション
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミンは、ストップト-フロー分光光度競合動態法による迅速な塩素化速度定数を調べるための、リファレンスプローブとして使用されています
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
282.2 °F - closed cup
引火点(℃)
139 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
261513-100G:
261513-25G:
261513-VAR:
261513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Eduard Rott et al.
International journal of environmental research and public health, 15(5) (2018-05-08)
Effluent of a municipal wastewater treatment plant (WWTP) was treated on-site with the UV/chlorine (UV/HOCl) advanced oxidation process (AOP) using a pilot plant equipped with a medium pressure UV lamp with an adjustable performance of up to 1 kW. Results
Marta Llorca et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 246, 346-356 (2018-12-24)
Antidepressant drugs such as Venlafaxine (VFX) and O-desmethylvenlafaxine (ODMVFX) are emerging contaminants that are commonly detected in aquatic environments, since conventional wastewater treatment plants are unable to completely remove them. They can be precursors of hazardous by-products, such as the
Ahmed Refaat Bakr et al.
Chemosphere, 185, 879-887 (2017-07-28)
Bisphenol A is a chemical with hazardous health effects that is largely used in the manufacture of extensively used products including adhesives, plastics, powder paints, thermal paper and paper coatings, and epoxy resin, and is reported to exist in nature
Suntae Lee et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-11-07)
F-specific RNA bacteriophages (FRNAPHs) can be used to indicate water contamination and the fate of viruses in wastewater treatment plants (WWTPs). However, the occurrence of FRNAPH strains in WWTPs is relatively unknown, whereas FRNAPH genotypes (GI-GIV) are well documented. This
Norhan Nady et al.
Membranes, 10(9) (2020-09-16)
In this work, the efficiency of a conventional chlorination pretreatment is compared with a novel modified low-fouling polyethersulfone (PES) ultrafiltration (UF) membrane, in terms of bacteria attachment and membrane biofouling reduction. This study highlights the use of membrane modification as