アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
官能基
amine
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ラット心臓の虚血性プレコンディショニングにより誘発される心臓保護におけるH2Sの役割の調査
- 金チオリンゴ酸ナトリウムおよびオーラノフィンなど金製剤中の金(III)の分光光度定量
- 酢酸トラッピングアッセイシステムを使用した結腸組織H2S産生の調査
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
186384-VAR:
186384-BULK:
186384-25G:
186384-5G:
186384-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック