詳細
メタホウ酸リチウム(LMB)は、優れたイオン伝導体であり、バンドギャップの広い絶縁体であり、かつウランおよびトリウムを含む耐性鉱物の同定および特性評価のフラックスまたは溶媒として一般に使用されます。LMBは、粘土や耐火物から新しい化合物を生成する際の化学修飾剤としても使用されます。光学的損傷閾値が高く、機械的耐久性があり、深紫外透過性があるため、非線形光学に適した材料です。
アプリケーション
リチウムメタホウ酸塩(LMB)融合は、地質学材料の調製に使用できます。 岩石試料とLMBを融合すると、希酸に容易に溶けるガラスが形成されます。この方法により、分析用の全岩溶液の迅速な調製が可能になります。
溶融LMBは、高圧下での、高密度α-Al2O3から低密度γ-Al2O3の合成に使用できます。
LMBは、有機電解質中で化学的に不活性なため、リチウムイオン電池の正極材料の保護被覆層として使用できます。
溶融LMBは、高圧下での、高密度α-Al2O3から低密度γ-Al2O3の合成に使用できます。
LMBは、有機電解質中で化学的に不活性なため、リチウムイオン電池の正極材料の保護被覆層として使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
205524-25G:
205524-BULK:
205524-VAR:
205524-100G:
205524-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 10(1), 21518-21518 (2020-12-11)
An electrosynthesis is presented to transform CO2 into an unusual nano and micron dimensioned morphology of carbon, termed Carbon Nano-Scaffold (CNS) with wide a range of high surface area graphene potential usages including batteries, supercapacitors, compression devices, electromagnetic wave shielding
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(7-8 Suppl), S149-S152 (2009-04-21)
This work provides the basis of a methodology to build a deterministic model for the spatial distribution of the (10)B(n,alpha)(7)Li reaction rate in boron neutron capture therapy (BNCT), as a function of space variables, boron concentration and beam incidence angle
Radiation protection dosimetry, 106(3), 253-256 (2003-12-24)
The aim of this work was to determine energy dependence characteristics in terms of values of the personal dose equivalent, HP(10). The following types of thermoluminescent detectors (TLDs) were investigated: (a) two new types based on lithium borate, Li2B4O7:Cu,In and
Applied optics, 48(16), 2979-2982 (2009-06-03)
Efficient cw intracavity frequency doubling of a diode end-pumped Nd:GdVO4 laser that operates in the 4F(3/2) --> 4I(9/2) transition at 912 nm is demonstrated. A 15 mm long lithium borate crystal, cut for critical type I phase matching at room
Journal of endourology, 26(4), 313-317 (2012-03-24)
The goal of this study is to identify the most efficient sweeping angle (SA) during photoselective vaporization of the prostate (PVP). Experiments were conducted with GreenLight XPS™ laser at 120 and 180 W. Ten blocks of porcine kidney were used for