Merck
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B4Li2O7
CAS番号:
分子量:
169.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
グレード:
for X-ray fluorescence analysis
フォーム:
solid
溶解性:
141.2 g/L
グレード
for X-ray fluorescence analysis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
溶解性
141.2 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
330 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI Key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: 10783; 10783-3
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 50
法的情報
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
原子分光分析では、電子が吸収または放射するエネルギーを用いて、サンプルの元素組成を同定または定量します。これには、AAS、AES、FAA、GFAA、ICP-OES、ICP-MSおよびXRFなど、さまざまな分析技術が含まれます。
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.