アッセイ
≥99.995% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
760-880 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
InChI Key
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四ホウ酸リチウムと、シュウ酸、炭酸リチウムの1:1:1の比率での組合せは、ケイ酸塩試料の融解剤として有効です。この配合は四ホウ酸リチウム融解手順で広く用いられており、種々の土壌や岩に適しています。四ホウ酸リチウムは、放射線検出器や線量計にも応用されています。
アプリケーション
四ホウ酸リチウムは、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)を用いて、石炭灰や環境物質中の主成分元素や微量元素を分析するための分析試薬としても使用できます。また、ICP-AESを用いて、酸化ジルコニウム粉末中のケイ素を測定するためのアルカリ融解剤としても使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
254304-100G:
254304-25G:
254304-VAR:
254304-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of coal fly ash and environmental materials by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry: comparison of different decomposition procedures
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2(5), 485-489 (1987)
Analysis of siliceous materials and coal by atomic absorption spectrophotometry with fusion for sample decomposition
Talanta, 51(5), 1009-1018 (2000)
Contamination-free decomposition of zirconium oxide for the determination of ultra-trace silicon by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry
Analytica Chimica Acta, 416(1), 117-119 (2000)
Development of a qualitative, multiplex real-time PCR kit for screening of genetically modified organisms (GMOs)
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(6), 2043-2054 (2010)
Methods of Soil Analysis, Part 3: Chemical Methods, 14 (2020)