Merck
244767
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸リチウム
greener alternative
98%
別名:
リチウムフルオロボラート, リチウムボロフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBF4
CAS番号:
分子量:
93.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
アッセイ
98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
テトラフルオロホウ酸リチウムは、ディールス・アルダー反応用の穏やかなルイス酸です。オキシランの穏やかで効率的なアミノリシスの触媒として使用されます。テトラフルオロホウ酸リチウム(LiBF4)は、リチウムイオン電池の性能を改善する電解質添加剤として使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244767-10G:4548173123783
244767-50G:4548173123790
244767-BULK:
244767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 32, 1549-1549 (1991)
Tetrahedron Letters, 31, 4661-4661 (1990)
Lithium tetrafluoroborate as an electrolyte additive to improve the high voltage performance of lithium-ion battery.
Zuo X, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(8), A1199-A1204 (2013)
Takahiro Ichikawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(7), 2163-2169 (2011-01-29)
Thermotropic bicontinuous cubic (Cub(bi)) liquid-crystalline (LC) compounds based on a polymerizable ammonium moiety complexed with a lithium salt have been designed to obtain lithium ion-conductive all solid polymeric films having 3D interconnected ionic channels. The monomer shows a Cub(bi) phase
J S Yadav et al.
Carbohydrate research, 332(2), 221-224 (2001-07-04)
The treatment of glycals with allyltrimethylsilane in the presence of lithium tetrafluoroborate in acetonitrile gave the corresponding allyl 2,3-unsaturated C-glycosylic compounds in excellent yields with high anomeric selectivity.