Merck
201146
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム
98%
別名:
フッ化リンリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
CAS番号:
分子量:
151.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
1.5 g/mL (lit.)
SMILES記法
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
六フッ化リン酸リチウムは、リチウムイオン電池に広く使用されている電解質塩です。
特徴および利点
  • 電極、特にカソードに適切なSEI膜を形成できます。
  • 負極集電体を不動態化すると、溶解を防げます。
  • ワイドウィンドウの電気的安定性
  • 各種溶剤への優れた溶解性と高い導電性
  • 環境に優しい
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201146-25G:
201146-VAR:
201146-BULK:
201146-5G:
201146-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kewei Liu et al.
ACS nano, 9(6), 6041-6049 (2015-06-06)
The two-dimensional single-layer and few-layered graphene exhibit many attractive properties such as large specific surface area and high charge carrier mobility. However, graphene sheets tend to stack together and form aggregates, which do not possess the desirable properties associated with
M D S Lekgoathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 651-654 (2015-10-11)
The structure of LiPF6 has been probed using Raman scattering as well as pXRD and the results are compared and contrasted. The conventional Bragg angle scattering pXRD determines that dry LiPF6 crystallizes in a trigonal structure (Space Group R-3 (148))
Shijia Zhao et al.
Nanoscale, 7(5), 1984-1993 (2014-12-30)
Hydrogenated carbon nanomaterials exhibit many advantages in both mechanical and electrochemical properties, and thus have a wide range of potential applications. However, methods to control the hydrogenation and the effect of hydrogenation on the microstructure and properties of the produced
Jiangfeng Qian et al.
Nature communications, 6, 6362-6362 (2015-02-24)
Lithium metal is an ideal battery anode. However, dendrite growth and limited Coulombic efficiency during cycling have prevented its practical application in rechargeable batteries. Herein, we report that the use of highly concentrated electrolytes composed of ether solvents and the
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.