Merck
920371
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム
99.9% trace metals basis
別名:
フッ化リンリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
CAS番号:
分子量:
151.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lithium hexafluorophosphate is a salt utilized as an electrolyte in lithium ion batteries. Recent advancements in the development of both additive scavengers (high selectivity & affinity toward unwanted species) and additive promoters (of LiPF6 dissociation) have greatly addressed electrolyte instability that commonly results in LiPF6 electrolyte containing battery performance degradation and lifetime shortening.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920371-250G:
920371-50G:
920371-VAR:
920371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jung-Gu Han et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(20), e1804822-e1804822 (2018-11-13)
In conjunction with electrolyte additives used for tuning the interfacial structures of electrodes, functional materials that eliminate or deactivate reactive substances generated by the degradation of LiPF6 -containing electrolytes in lithium-ion batteries offer a wide range of electrolyte formulation opportunities.
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte.
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)