アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: arsenic
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChI Key
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308315-BULK:
308315-50G:4548173132693
308315-10G:4548173132686
308315-10G-PW:
308315-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.