Merck
774456
Sigma-Aldrich
1,2-Propyleneglycol sulfite
greener alternative
≥98%
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3S
CAS番号:
分子量:
122.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.437
bp
174-178 °C/760 mmHg
密度
1.293 at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC1COS(=O)O1
InChI
1S/C3H6O3S/c1-3-2-5-7(4)6-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
1,2-Propyleneglycol sulfide (1,2-PS) can be used as a film-forming additive for the formation of a solid electrolytic interface for the fabrication of high-performance lithium-ion batteries.
Propyleneglycol sulfite has been studied as a film-forming electrolyte additive for use in lithium ion battery electrolytes. It is also used as a solvent for making non-aqueous electrolytes for lithium ion and lithium sulfur batteries.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.1 °F
引火点(℃)
80.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
774456-10G:
774456-VAR:
774456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparison of solid electrolyte interphase (SEI) on the artificial graphite anode of the aged and cycled commercial lithium ion cells
Lu M, et al.
Electrochimica Acta, 53(9), 3539-3546 (2008)
Chitosan nanoparticles: a new vehicle for the improvement of the delivery of drugs to the ocular surface. Application to cyclosporin A
De Campos AM, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 224(1-2), 159-168 (2001)
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
すべて表示