Merck
P50706
Sigma-Aldrich
1,3-プロパンスルトン
98%
別名:
3-ヒドロキシプロパンスルホン酸γ-スルトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3S
CAS番号:
分子量:
122.14
Beilstein:
109782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChI Key
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-プロパンスルトンは、環状スルホンエステルであり、主に、 有機構造にプロパンスルホン官能性を導入する目的で使用されます。
アプリケーション
1,3-プロパンスルトンは、以下の合成に使用することができます。
  • セルロースの加水分解で使用可能な、スルホン酸官能化された酸性イオン性液体変性シリカ触媒。
  • 特有のイオン導電性特性を有する双性イオン型の溶融塩。
  • 双性イオン有機官能性シリコン(有機アミン官能性シリコンの四級化による)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
340.7 °F
引火点(℃)
171.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P50706-BULK:
P50706-5KG:
P50706-25G:4548173303635
P50706-1KG:4548173303628
P50706-100G:4548173303611
P50706-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of zwitterionic silicone sulfobetaine surfactants.
Snow SA
Langmuir, 6(2), 385-391 (1990)
Additives for High Performance Applications: Chemistry and Applications, 86-86 (2016)
Synthesis of a sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst and applications in the hydrolysis of cellulose.
Amarasekara AS
Catalysis Communications, 11(13), 1072-1075 (2010)
Surface functionalized ZnO particles designed for the use in transparent nanocomposites.
Khrenov V
Macromolecular Chemistry and Physics, 206(1), 95-101 (2005)
Dong Chan Seo et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-24)
To improve both the mechanical and chemical durability of Nafion membranes for polymer electrolyte membrane fuel-cells (PEMFCs), Nafion composite membranes containing sulfonated graphene oxide (SGO) and cerium oxide (CeO2; ceria) were prepared by solution casting. The structure and chemical composition