Merck
809985
Sigma-Aldrich
1,3-プロパンスルトン
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
別名:
3-ヒドロキシプロパンスルホン酸γ-スルトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3S
CAS番号:
分子量:
122.14
Beilstein:
109782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Acid content: <10 ppm
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChI Key
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. 1,3-Propanesultone finds application as an additive in lithium ion batteries.
その他情報
These additives have low water content (<100 ppm). Please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers. Application as an additive in lithium ion batteries.
法的情報
Product of MU Ionic Solutions Corp
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809985-VAR:
809985-25G:4548173962238
809985-500G:
809985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yim T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4, 19172-19172 (2014)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
スケールアップ可能なポリアニオン系正極材料(リン酸塩)の合成法と、ナノ構造LMP正極材料の電気化学的性質について紹介します。
すべて表示