安全性情報
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
別名:
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3S
CAS番号:
分子量:
136.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
216-647-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
153 °C/19 hPa
mp
12.5-15.0 °C
転移温度
flash point 154 °C
溶解性
54 g/L (decomposition)
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChI Key
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
309.2 °F
引火点(℃)
154 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体