Merck
274984
Sigma-Aldrich
18-クラウン-6
≥99.0%
別名:
1,4,7,10,13,16-ヘキサオキサシクロオクタデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O6
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
1619616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
mp
42-45 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI Key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
18-クラウン-6は、イオン液体ベースのクラウン-エーテル配位化合物の合成に使用される大環状ポリエーテルです。
18-クラウン-6は最も単純なクラウンエーテルで、塩基としての水酸化カリウム存在下でのトリエチレングリコールと二塩化トリエチレングリコールの反応により調製することができます。18-クラウン-6は、金属塩、特にカリウム塩を、非極性および双極性非プロトン性溶媒に可溶化できます。したがって、18-クラウン-6は相転位触媒として広く使用されています。また、さまざまな分子錯体を調製するために、金属錯化剤としても使用されています。
アプリケーション
18-Crown-6は、金属塩、特にカリウム塩を、非極性および双極性非プロトン性溶媒に可溶化できます。したがって、18-Crown-6は相転位触媒として広く使用されています。また、さまざまな分子錯体を調製するために、金属錯化剤としても使用されています。
18-クラウン-6は以下に用いる触媒として使用できます:       
  • tert-ブトキシド塩基の存在下での複素環化合物のN-アルキル化      
  • アルデヒドから対応するホモアリルアルコールへの、カリウムアリルトリフルオロボラートを用いたアルキル化     
  •   ピロールと水酸化カリウムとの反応によるN-プロパルギルピロールの調製     
  •   メタクリル酸エステルとヒンダードアクリル酸アルキルの重合       
  • NaBH4および水酸化カリウムによる融合テトラゾールの化学選択的還元
相間移動触媒として有用です。
その他情報
(-CH2CH2O)単位の繰り返しユニットからなるマクロ環状ポリエ-テル。化合物はイオノフォアです(カチオンと安定な錯体を形成します)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274984-VAR:
274984-BULK:
274984-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Principles and synthetic applications in crown ether chemistry
Gokel, George W and Durst, H Dupont
Synthesis, 1976(03), 168-184 (1976)
Improved synthesis and efficient chemoselective reduction of fused tetrazoles under phase-transfer conditions
Desai ND and Shah RD
Synthesis, 2006(19), 3275-3279 (2006)
Magnetic blocking at 10 K and a dipolar-mediated avalanche in salts of the bis (?8-cyclooctatetraenide) complex [Er (COT) 2]?.
Meihaus K R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(47), 17952-17957 (2013)
Gokel, G.W.
Crown Ethers and Cryptands (1991)
18-Crown-6
Liotta, Charles, L and Berkner, Joachim
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)