蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.3 mmHg ( 20 °C)
フォーム
solid
原料比
20:70:20 (EO:PO:EO)
分子量
average Mn ~5,800
組成
PEG, 30 wt. %
屈折率
n20/D 1.465
表面張力
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
粘度
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
密度
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
SMILES記法
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435465-BULK:
435465-250ML:
435465-VAR:
435465-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
プロトンNMR末端基分析法を用いた、ポリマーの数平均分子量(Mn)の計算方法について説明します。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。