グレード
battery grade
品質水準
詳細
Acid content: <200 ppm
Moisture: <100 ppm
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
167 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.481 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CS(OCC#C)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
InChI Key
OWAHJGWVERXJMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
調製ノート
- These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed.
- Keep away from heat and ignition sources.
- Store in a cool and dry place.
- Avoid storing together with oxidizers.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
809993-500G:
809993-BULK:
809993-25G:
809993-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
スケールアップ可能なポリアニオン系正極材料(リン酸塩)の合成法と、ナノ構造LMP正極材料の電気化学的性質について紹介します。