安全性情報
901685
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate 溶液
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate and diethyl carbonate, LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v) 1.0 M, battery grade
別名:
1.0 M LiPF6 EC/DMC/DEC, 1M LiPF6 [EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v)], POWERLYTE#EC/DMC/DEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
フォーム
liquid
組成
LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v), 1.0 M
濃度
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC/DEC)
不純物
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサフルオロリン酸リチウムの炭酸エチレン溶液、炭酸ジメチル溶液、および炭酸ジエチル溶液は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
ヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6)の炭酸アルキル溶液は、リチウムイオン電池電解質の溶液として使用されており、 水分有量(<15 ppm)とフッ化水素含量(<50 ppm)が非常に低い高品質なバッテリーグレード電解質を使用することは高い電気化学的性能を達成するために重要です。
注意
  • これらの電解質溶液は水分有量が極めて少ないため(<15 ppm)、不活性かつ湿気の無い環境下(グローブボックス)で取り扱ってください。
  • 容器はしっかりと閉めて下さい。熱および発火源から離してください。
  • 低温の乾燥した場所に保存してください。酸化剤と一緒に保存しないでください。
  • ガラス製の装置に使用しないでください。
法的情報
MU Ionic Solutions Corpの製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F
引火点(℃)
28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901685-BULK:
901685-VAR:
901685-100ML:
901685-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Strategies for improving the cyclability and thermo-stability of LiMn2O4-based batteries at elevated temperatures.
Xu G, et al
Journal of Material Chemistry A, 3, 4092-4092 (2015)
Xu G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 4092-4092 (2015)
Lamb J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A2131-A2131 (2015)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供