グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in EMC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
色
APHA: <50
bp
100 °C
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
その他情報
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746762-500ML:
746762-100ML:4548173370774
746762-VAR:
746762-500ML-A:4548173370781
746762-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
次世代正極材料および固体電解質として期待されている材料グループを取り上げ、電池性能および安定性向上における界面反応の重要性と、化学分光法や第一原理計算の必要性について紹介します。