安全性情報
746754
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム 溶液
greener alternative
in dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DMC, battery grade
別名:
1.0 M LiPF6 DMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
形状
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in DMC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
APHA: <50
bp
90 °C
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
炭酸ジメチルにヘキサフルオロリン酸リチウムを溶解して得られる溶液はリチウムイオン電池製造で使用される代表的な電解質溶液です。リチウムイオン電池は陽極と陰極および充電-放電サイクルに耐える電解質から構成されています。これらの材料が環境に優しく持続性のある電気エネルギー保存手段をもたらしてくれます。
アプリケーション
LiPF6 EC/DMCは、溶媒中で熱的に安定な電解質として広く使用されています。主にリチウムイオン電池の製造に使用できます。
液体電解質溶液はリチウムイオン電池(LIB)で非常に重要な役割を担います:すなわち、陰極と陽極間でのリチウムイオンキャリアとして機能します。高純度の電池グレード電解質溶液はリチウムイオン電子の性能を左右する重要な要素です。最も一般的なLIB電解質はリチウム塩溶液(アルキルカルボン酸や溶媒ブレンドなどの非水溶媒中のLiPF6など)から導かれます。電解質溶液は、電池の動作条件(温度など)やLIBの電極材料の性質などとは独立して選択することができます。適切な添加剤の使用によっても電解質溶液の性能をさらに向上させることができます。
異なる様々な溶媒を調合した、そのまま使用できる溶媒ブレンドが提供されていますから、これらを使用して多様なリチウムイオン電池に応用に対応することができます。これらの溶媒は高純度電池グレードの薬剤で調製されていますから、LIB研究の標準として使用するのにも適しています。これらの既製品を適宜混合、または添加剤を加えるなどの手段によって調合をカスタム化することができます。
その他情報
取り扱い上の注意:
  • ガラス製の装置に使用しないこと。
  • 電解質の吸水および溶媒の気化を防ぐために、すべての作業を乾燥空気下で迅速に行うこと。
法的情報
MUアイオニックソリューションズ株式会社の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746754-100ML:
746754-VAR:
746754-500ML:
746754-500ML-A:
746754-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of LiPF 6 on the thermal behaviors of four organic solvents for lithium ion batteries
Wang Q, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89(1), 245-250 (2007)
Initial reaction in the reduction decomposition of electrolyte solutions for lithium batteries
Endo E, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 147(11), 4029-4029 (2000)
Vibrational spectra and ion-pair properties of lithium hexafluorophosphate in ethylene carbonate based mixed-solvent systems for lithium batteries
Aroca R, et al.
Journal of Solution Chemistry, 29(10), 1047-1060 (2000)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Scrosati, B.;
Energy & Environmental Science, 4(9), 3287-3287 (2011)
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
次世代正極材料および固体電解質として期待されている材料グループを取り上げ、電池性能および安定性向上における界面反応の重要性と、化学分光法や第一原理計算の必要性について紹介します。
すべて表示