Merck
729477
Sigma-Aldrich
リチウム-6Li テトラフルオロボラート
95 atom % 6Li
別名:
リチウム-6Li フルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6LiBF4
CAS番号:
分子量:
92.82
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 6Li
フォーム
solid
mp
293-300 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
InChI Key
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
729477-BULK:
729477-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)