Merck
340421
Sigma-Aldrich
リチウム-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6Li
CAS番号:
分子量:
6.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
同位体純度
95 atom % 6Li
フォーム
chunks
質量シフト
M-1
SMILES記法
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リチウム-6Liは、核融合反応炉で主に使用される分離され濃縮されたリチウムの同位体です。同位体分離研究の重要な元素であり、アマルガム法を用いて大規模に分離できます。重水素トリチウム核融合動力炉のブランケット材料として組み込まれています。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
340421-VAR:
340421-1G:
340421-10G-PW:
340421-10G:
340421-1G-PW:
340421-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Chunyapuk Kukusamude et al.
Food chemistry, 334, 127402-127402 (2020-07-28)
In this study, heavy metals including Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, and Cd in 55 Thai local rice (4 varieties) were measured using ICP-MS. Health risks were estimated from various Thai population groups, classified according to ages and
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)