Merck
601497
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li fluoride
99 atom % 7Li, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
7LiF
CAS番号:
分子量:
26.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 7Li
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
depleted
SMILES記法
[7Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-QMVMUTFZSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
601497-BULK:
601497-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhengyou Zhu et al.
Journal of hazardous materials, 399, 123054-123054 (2020-06-12)
Rational and smart design of hydrogen (H2) sensors especially those featured with flexibility and light weight is highly desirable, to meet the requirements for future development of portable H2 sensors. In this work, we demonstrate a novel paper film H2
Kan Usuda et al.
Biological trace element research, 167(1), 84-90 (2015-03-10)
Various fluoride compounds are widely used in industry. The present risk assessment study was conducted using a series of inorganic binary fluorides of the type XFn, where X(n) = Na(+), K(+), Li(+), Mg(2+), Ca(2+), Sr(2+), Ba(2+), Al(3+), Nd(3+), La(3+), Ce(3+), Sm(3+), Gd(3+)
Brian J Worfolk et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(46), 14138-14143 (2015-10-31)
With consumer electronics transitioning toward flexible products, there is a growing need for high-performance, mechanically robust, and inexpensive transparent conductors (TCs) for optoelectronic device integration. Herein, we report the scalable fabrication of highly conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) ( PSS) thin films via